Learn More
Poulten Graf™ Fortuna Optifix Dispenser aus Glass/PP/PTFE für die Dosierung von Lösungsmitteln
Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Lösungsmittelspender aus Glas/PP/PTFE haben einen Dosierzylinder und Kolben aus Glas.
Marke: Poulten Graf™ 101 08144
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zum Dispensieren reiner organischer Lösungsmittel.Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Lösungsmitteldispenser aus Glas/PP/PTFE haben einen Dosierzylinder und Kolben aus Glas.
- Hergestellt gemäß DIN EN ISO 9001:2008 unter Verwendung von hochqualitativen Materialien
- Solider Spenderkolben aus Glas
- Zylinder zum Schutz gegen Bruch mit Kunststoff überzogen
- Mit Zertifikat, individuell nummeriert
- Ergonomische Fingerschutzkappe aus PP mit Volumeneinstellungssystem
- Graduierung auf der Skala ist gelasert und gut ablesbar
- Schnelle und einfache Volumeneinstellung mit zusätzlichen Feinanpassungen
Spezifikation
Fortuna Optifix Lösungsmittelspender | |
PTFE, Polypropylen, Glasfaser | |
Zum Dispensieren von Lösungsmitteln |
1 | |
6 bis 30 ml | |
Je |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Poulten Graf™ Fortuna Optifix Dispenser aus Glass/PP/PTFE für die Dosierung von Lösungsmitteln > Volumen:6 bis 30 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur