Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG InVitro™ Biotainer™ Bottles, 125mL
Thermo Scientific™ Nalgene InVitro Biotainer Flaschen werden aus glasklarem PETG hergestellt.
Marke:  Thermo Scientific™ 3025-42
576.23 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10227747
  • 769.00 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sparen Sie sich die Kosten für Reinigung, Sterilisation und die entsprechenden Validierungen im Vergleich zu wiederverwendbaren Flaschen und nutzen Sie die Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™ Flaschen aus PETG, die sich ideal für die längere Lagerung pH-empfindlicher Flüssigkeiten wie z. B. Kulturmedien eignen. Alle Biotainer Flaschen sind zertifiziert steril, gebrauchsfertig und gammabestrahlt bis zu einem Sterilitätssicherheitsniveau (SAL) von 10–6.
  • Langlebiges, kristallklares PETG für Probenintegrität
  • Verschlüsse mit Polyethyleneinlage sorgen für Auslaufsicherheit†
  • Die Flaschen können an kundenspezifische Anforderungen für Flüssigkeitstransfers angepasst werden
  • Umfangreiche Validierungsunterlagen stehen zu Ihrer Verfügung
  • Geeignet für die Lagerung unter Bedingungen von -40 ° bis +70 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
125 ml
Transparent
1.1 in.
Langzeitlagerung
100
5/Packung, 70/Karton
USP Klasse VI, nicht zytotoxisch, USP <661>, pyrogenfrei, FDA 21CFR 177.1315
Ja
Quadratisch
Quadratisch
38 mm
4,23 Unzen
2 in.
28 mm
PETG
5
Steril
Ja
Eng
105 mm
4,13 in.
52 mm
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1410593 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum07/04/2025 Catalog Number3025-42
Chargennummer1423232 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum21/02/2025 Catalog Number3025-42
Chargennummer1300825 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number3025-42
Chargennummer1423232 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum06/03/2025 Catalog Number3025-42
Chargennummer1396264 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number3025-42
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG InVitro™ Biotainer™ Bottles, 125mL > 4,23 oz. (125 ml), 70 Stück/Karton, Großpackung
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.