Learn More
Brady™ Selbstlaminierende Polyester-Etiketten
Diese Etiketten eignen sich hervorragend für Laboratorien und Gesundheitseinrichtungen. Selbstlaminierende Brady™ Polyester-Etiketten sind bedruckbar und selbstlaminierend und zeichnen sich durch eine hervorragende Beständigkeit gegen Abrieb und Abwischen aus. Diese Etiketten für die problemlose Beschriftung von Proben haften sicher auf konischen und großen Röhrchen und Fläschchen.
Marke: Brady™ 800537
365.65 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Diese Etiketten eignen sich hervorragend für Laboratorien und Gesundheitseinrichtungen. Selbstlaminierende Brady™ Polyester-Etiketten sind bedruckbar und selbstlaminierend und zeichnen sich durch eine hervorragende Beständigkeit gegen Abrieb und Abwischen aus. Diese Etiketten für die problemlose Beschriftung von Proben haften sicher auf konischen und großen Röhrchen und Fläschchen.
- Für Thermotransferdrucker
- Selbstlaminierende Polyesteretiketten mit dauerhaftem Acrylklebstoff
Spezifikation
Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815) | |
Etiketten für Thermotransferdrucker | |
Weiß | |
Selbstlaminierendes Polyester | |
Labor-Kennzeichnung | |
1 | |
2500/Packung | |
0,048 mm | |
15 mm | |
15,00 mm |
BPTLAB-21-461-2.5 | |
Acryl, Permanent | |
Matt | |
Etiketten | |
BP1244, BP1344, BP4000, BP4320, Thermotransferdrucker | |
130 °C | |
Rechteck | |
21,17 mm | |
40 mm | |
40,00 mm |