Learn More
Thermo Scientific™ Dreifach verpackte sterile Packung Trypton-Soja-Agar mit VHP-Anzeige
Mit Thermo Scientific™ dreifach verpackten Platten für passive und aktive Luftprobenahmen können Sie Ihre am stärksten regulierten Umgebungen überwachen.
Marke: Thermo Scientific™ PO5500B
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ dreifach verpackte sterile Packung mit Trypton-Soja-Agarplatten und VHP-Anzeige bietet höhere Sicherheit für Reinräume.
Mit den Platten mit VPH-Expositionsanzeige (Vapour-phase Hydrogen Peroxide, verdampftes Wasserstoffperoxid) erzielen Sie zuverlässige Ergebnisse und gewährleisten eine optimale Medienergiebigkeit. Die Anzeige dient zur Bestätigung der Integrität von Verpackungsmaterial und Versiegelung während der VHP-Exposition.Drei Schutzschichten minimieren das Kontaminationsrisiko:
- Erste Schicht: Patch zur Feuchtigkeitsregulierung
- Zweite Schicht: VHP-Barriere mit immobilisiertem Trockenmittelbeutel
- Dritte Schicht: Staubschutz
Platten mit längerer Haltbarkeit und besserer Lagerung bei Raumtemperatur bieten eine kostengünstige Lösung, wodurch die Validierung neuer Chargen und Kühlungskosten minimiert werden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Spezifikation
Elfenbeinfarben, transparent | |
90mm-Einzelplatte | |
Tryptone Soya Agar | |
25.0 g ± 5 % | |
100/Pckg. |
2 bis 25 °C | |
Deutschland | |
Agar | |
Dreifach verpackt - bestrahlt |