Learn More
Implen™ NanoPhotometer™ NP80 Mikrovolumen- und Küvetten- UV-VIS Spektralphotometer
Das Implen NanoPhotometer™ NP 80 UV/Vis-Spektralphotometer für NanoVolume und Küvetten-Anwendungen. Quantifizieren Sie DNA, RNA und Proteine und scannen Sie andere Proben innerhalb von Sekunden.
Marke:  Implen™ NP80-Mobile
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15512465
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Das flexible Implen NanoPhotometer™ NP80 UV-Vis-Spektralphotometer ermöglicht Küvetten- und NanoVolume-Messungen. Es liefert vollständige Scan-Daten von 200 bis 900 nm für verschiedene biowissenschaftliche Anwendungen wie die Quantifizierung von Nukleinsäuren, Proteinen oder Zellkulturen. Das eigenständige Design mit integriertem Touchscreen und geringer Stellfläche macht es ideal für die Laborarbeit.
Störende Oberflächenspannung und Verdampfungseffekte werden durch die Kompression der Probe eliminiert. Während der gesamten Lebensdauer ist keine Neukalibrierung erforderlich. Optionale CFR21-Software für Konformität mit 21 CFR Teil 11 in GxP-Umgebungen erhältlich.
  • dsDNA-Nachweisbereich: 1 ng/µl bis 16.500 ng/µl
  • BSA-Nachweisbereich: 0,03 mg/ml bis 478 mg/ml
  • Mindestprobengröße: 0,3 µl
  • Scanbereich: 200 bis 900 nm
  • Küvettenleistung: 0 bis 2,6 A
  • Integrierter Vortex für Röhrchen bis zu 2,0 ml
  • Zeitmessungen für den gesamten Scan-Bereich: 2,5 bis 4,0 Sekunden
  • Vorprogrammierte Anwendungen für (markierte) Nukleinsäuren (DNA, RNA, Oligos), (markierte) Proteine, Proteinassays (Bradford, BCA, Lowry), Kinetik, OD600 und manuelle Methoden
  • Die automatische Probenahmefunktion wird automatisch gestartet, sobald der Probenarm geschlossen wird
  • Dank True Path Technology™ ist eine Neukalibrierung nicht nötig
  • Unabhängig von der Oberflächenspannung der Probe dank Sample Compression Technology™
  • Sample Control™ und Blank Control™ für die Analyse der Probenqualität und die Identifizierung von Verunreinigungen
  • Steuerungsoptionen: Integrierter 7-Zoll-Touchscreen, Computer und Tablet
  • Ein- & Ausgangsanschlüsse 2x USB A, USB B, HDMI, Ethernet, WLAN
  • Software, konform mit 21 CFR Teil 11 (optional)
  • Integrierter Dateiserver
  • LIMS-Integration durch REST-API
  • Hergestellt in Deutschland
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Implen™ NanoPhotometer™ NP80 Mikrovolumen- und Küvetten- UV-VIS Spektralphotometer > Artikelbeschreibung:NP80-Mobil
Nur für Forschungszwecke