Learn More
Eppendorf™ Xplorer™ Pipetten, elektronisch
Mit diesen Pipetten vermeiden Sie die Fehlergefahren eines manuellen Pipettierens. Elektronische Eppendorf™ Xplorer™ Pipetten gewährleisten dank ihrer präzise einstellbaren Parameter reproduzierbare und genaue Ergebnisse. Zum ermüdungsfreien Pipettieren bei voller Kontrolle über die Pipettiervorgänge.
Marke: Eppendorf™ 4861000017
748.73 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit diesen Pipetten vermeiden Sie die Fehlergefahren eines manuellen Pipettierens. Elektronische Eppendorf™ Xplorer™ Pipetten gewährleisten dank ihrer präzise einstellbaren Parameter reproduzierbare und genaue Ergebnisse. Zum ermüdungsfreien Pipettieren bei voller Kontrolle über die Pipettiervorgänge.
Eppendorf Xplorer™, einkanalig, variabel, 1 bis 20 μl, Hellgrau- Multifunktions-Wippschüttler mit Up is Up and Down is Down-Funktion – Auswahlknopf für schnelle und einfache Auswahl von Funktionen – Selbsterklärendes Farbdisplay ohne Untermenüs und mit ergonomischem Winkel für optimale Lesbarkeit in jeder Position – Federbelasteter Spitzenkonus für alle Pipetten mit bis zu 1.000 μl für minimalen Spitzebefestigungskraftaufwand. Minimaler Kraftaufwand für die Befestigung der Spitze hilft Stress zu minimieren – Leistungsstarker Akku für bis zu 8 Stunden Arbeit ohne Aufladen – Separate Steckdose: Die Arbeit kann während des Ladevorgangs fortgesetzt werden – Anpassung an externe Bedingungen (z. B. geografische Höhe, Flüssigkeiten mit hoher Dichte) – Unterer Teil der Pipette kann autoklaviert werden, um Dekontamination zu gewährleisten – 9 verschiedene Sprachen: Chinesisch, Holländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch und Spanisch – Nur Xplorer Plus: Individuelle Programmierung, feste Volumeneinstellungen, Passwortschutz, Ein-/Ausschalter, zusätzliche Anwendungen, Anzeige der Wartungsintervalle
Spezifikation
Wiederaufladbar | |
Universalspitzen, epT.I.P.S.™ | |
Hellgrau | |
1 | |
Elektronische Pipette | |
Pipettieren von wässrigen Flüssigkeiten | |
1 A |
chargenspezifisches Zertifikat | |
Autoklavierbar | |
Luftpolsterung | |
Xplorer | |
1 bis 20 μl | |
Luftkissen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Eppendorf Xplorer plus - Sequential dispensing
-
Eppendorf Xplorer plus - Reverse pipetting
-
Eppendorf Xplorer plus - Multi-aspiration
-
Eppendorf Xplorer plus - Automatic dispensing
-
Eppendorf - 16 and 24 Channel Pipettors
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
0Stunden
21Minuten
10Sekunden
50