Learn More
Eppendorf™ Xplorer™ plus Electronic Pipette, Single Channel
Xplorer™ plus Electronic Pipette, Single Channel with intuitive operating system and design for simplicity, precision and reproducibility.
Marke: Eppendorf™ 4861000710
921.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24312" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Xplorer™ plus Electronic Pipette, Single Channel with intuitive operating system and design for simplicity, precision and reproducibility.
Eppendorf Xplorer™ Plus, einkanalig, variabel, 1 – 20 μl, Hellgrauer Multifunktions-Wippschüttler mit nach Up is Up and Down is Down-Funktion – Auswahlknopf für schnelle und einfache Auswahl von Funktionen – Selbsterklärendes Farbdisplay ohne Untermenüs und mit ergonomischem Winkel für optimale Lesbarkeit in jeder Position – Federbelasteter Spitzenkonus für alle Pipetten mit bis zu 1.000 μl für minimale Spitze Die Anhaftung trägt zur Stressverringerung bei – Leistungsstarker Akku für bis zu 8 Stunden Arbeit ohne Aufladen – Separate Steckdose: Die Arbeit kann während des Ladevorgangs fortgesetzt werden – Anpassung an externe Bedingungen (z. B. geografische Höhe, Flüssigkeiten mit hoher Dichte) – Unterer Teil der Pipette kann autoklaviert werden, um Dekontamination zu gewährleisten – 9 verschiedene Sprachen: Chinesisch, Holländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch und Spanisch – Nur Xplorer Plus: Individuelle Programmierung, feste Volumeneinstellungen, Passwortschutz, Ein-/Ausschalter, zusätzliche Anwendungen, Anzeige der Wartungsintervalle
Spezifikation
Lithium-Ion | |
Universalspitzen, epT.I.P.S.™ | |
Hellgrau | |
Luftpolsterung | |
Xplorer Plus | |
Elektronische Pipette | |
Ergonomisch | |
Luftkissen | |
1 A |
chargenspezifisches Zertifikat | |
Autoklavierbar | |
Wiederverwendbar | |
1 | |
Ja | |
1 bis 20 μl | |
Pipettieren von wässrigen Flüssigkeiten | |
Multifunktionswippe, gefederter Spitzenkonus |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Eppendorf Xplorer plus - Sequential dispensing
-
Eppendorf Xplorer plus - Reverse pipetting
-
Eppendorf Xplorer plus - Multi-aspiration
-
Eppendorf Xplorer plus - Automatic dispensing
-
Eppendorf - 16 and 24 Channel Pipettors