Learn More
Eppendorf™ Ladekarussell 2
Tragen und Aufladen von bis zu sechs Eppendorf Xplorer™ oder Xplorer plus™ Modellen.
Marke: Eppendorf™ 3116000023
585.99 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Carries and charges up to six Eppendorf Xplorer™ or Xplorer plus™ models.
- Bei Verwendung mit den optionalen Ladeschalen kann das Karussell Multipette E3/E3x und Multipette stream/Xstream aufnehmen und laden
- Auch perfekt für manuelle Eppendorf Pipetten, wenn es mit optionalen Pipettenhaltern verwendet wird
- Pipettenhalter und Ladeschalen sind austauschbar, keine Werkzeuge erforderlich
- Griff für einfachen Transport von einem Tisch zum anderen
- Magnetische Stecker für schnellen und einfachen Anschluss
- Intelligente Ladeelektronik mit kleinem Netzadapter
- Große Gummifüße schützen das Karussell vor verschütteten Flüssigkeiten
- Kabelwickel-Funktionalität für ungenutzte Netzkabel
- Enthält vier austauschbare Netzstecker für verschiedene Länder, 100 bis 240 Volt, 50/60 Hz
Spezifikation
Pipettierer-Ladestativ | |
6 Eppendorf Xplorer™ oder Xplorer™ plus Pipettierer | |
6 |
Bis zu sechs Eppendorf Xplorer™ oder Xplorer Plus-Modelle™ | |
Ladekarussell 2 | |
100 bis 240 V, 50/60 Hz |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Ladekarussell 2 >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur