Learn More
Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ Elektronische Mehrkanalpipetten
GREENER_CHOICE
Automatisieren Sie die täglichen 96- und 384-Well-Pipettieraufgaben für Mikrotiterplatten mit der versiegelten Sicherheit der ClipTip Technologie in diesen elektronischen Mehrkanalpipetten, die sowohl Vielseitigkeit als auch individuelle Anpassung bieten.
Marke:  Thermo Scientific™ 4671100BT
857.79 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15613046
  • 1349.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
ClipSpitze 1250
ClipTip™ 1250
8
Ja
15 bis 1250 μL
Türkis
Bluetooth
E1-ClipTip™
Elektronische Pipette
1 μl
Dokumentation
Manuals
Product Guides
Specification Sheets
Name des Produkts
Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ Elektronische Mehrkanalpipetten > 8 Kanäle, 15 bis 1250 μl