Learn More
Eppendorf™ Sterile serologische Pipetten
GREENER_CHOICE
Einweg-Pipetten zum Ansaugen und Dosieren von Flüssigkeiten mithilfe von manuellen und elektronischen Pipettierhilfen. Eppendorf™ Sterile serologische Pipetten sind auf Abgabe kalibriert. Die Farbcodierung nach Größen ermöglicht eine schnelle und einfache Bestimmung.
Marke:  Eppendorf™ 0030127706
140.99 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24326" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15250775
  • 149.60 CHF / 600 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Exakte Graduierung auf dem ultra-klaren Pipettenmaterial, um die Volumenmessung zu erleichtern
  • Individuell verpackt, um gleichbleibende, erstklassige Qualität zu gewährleisten
  • Farbcodierung zur einfachen Größenidentifikation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
±0,04 mL
Steril
0,02 mL
4 Beutel mit je 150 Stück
2 ml
Serologische Pipette
PS (Polystyrol)
Ja
10,9 in.
Grün
277 mm
Ja
Name des Produkts
Eppendorf™ Sterile serologische Pipetten > Grün; 2 ml; 600/Packung