Learn More
Fisherbrand™ Sterile serologische Einweg-Standardpipetten
157.99 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Polystyrol-Pipetten mit negativen Graduierungen auf allen Größen. Zertifiziert nach ASTM E934, ASTM E1380. Fisherbrand™ sterile serologische Einweg-Standardpipetten verfügen über eine Standardspitze.
- Auf- und absteigende Graduierungen auf allen außer den 1 und 2 ml-Größen
- Sterile und nicht benetzbare Pipetten
- Bieten eine Toleranz von ±2 % bei vollem Volumen und verfügen über eine Einsteckmündung
- Ohne Vergrößerungsstreifen
- Wiederverwertbare Umverpackung
- Großpackung
- Jede Pipettencharge wird auf Sterilität, Genauigkeit und Endotoxingehalt getestet
Certifications
Zertifiziert nicht-pyrogenisch mit einem Endotoxingehalt von weniger als 0.5 EU/ml nach USP XXII für bakterielle Endotoxintests (85); DNase-/RNase-frei; BSE/TSE-frei
Compliance
Entwickelt gemäß ASTM™ E 934; ASTM E 1380-konforme Farbcodierung. Kalibriert für Volumenabgabe/Ausblasen
Spezifikation
Abgabe/Ausblasen | |
Polystyrol | |
Ja | |
3 ml | |
Standard | |
Großpackung | |
Orange | |
Serologische Pipette |
ASTM E934, ASTM E1380; DNase-/RNase-frei; BSE/TSE-frei | |
Steril | |
0.1 ml | |
500 | |
±0.2 ml | |
0.33 oz. | |
10 ml | |
Ja |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %