Learn More
Gibco™ Primary Rat Hippocampus Neurons
Primäre Ratte Hippocampus Neuronen
Marke: Gibco™ A1084101
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
GIBCO Primäre Ratten-Hippocampus-Neuronen werden aus Ratten-Embryonen (Tag 18) isoliert und in flüssigem Stickstoff kryokonserviert. Jedes Fläschchen enthält 1 x 10^6 Zellen⁄ml lebende Zellen (nach dem Auftauen). Mit den kryokonservierten primären Ratten-Hippocampus-Neuronen (E-18) bietet Invitrogen Neurowissenschaftlern eine flexible, gebrauchsfertige und hochwertige Alternative zu akut isolierten Neuronen. Diese Produkte sind nicht nur praktisch, sondern werden auch durch intensive interne Forschung entwickelt, um vergleichbare Eigenschaften wie Lebensfähigkeit und Zellfunktion, zu akut isolierten Zellen zu bieten. Sie sind auch hochreine Zellen, die eine minimale Menge an Astrozyten und anderen Gliazellen enthalten, und weisen aufgrund der großen Einzelchargen-Herstellung eine minimale Variabilität zwischen den Chargen auf. Im Gegensatz zu anderen kommerziell erhältlichen primären Rattenneuronen aus dem Hippocampus, die nach dem Auftauen im Allgemeinen eine Lebensfähigkeit von etwa 30 % oder weniger aufweisen, bieten Invitrogenzellen konsistente Viabilität nach dem Auftauen im Bereich von bis %.
Spezifikation
In Flüssigstickstoff lagern. | |
Nervenzellen | |
Kryokonserviert | |
Hippocampus | |
1 Millionen | |
1 x 106 cells |
Fötal | |
Säugetierzellkultur | |
Ratte | |
Normal | |
Hippocampus-Neuron Ratte | |
Sterilität, Viabilität, Mykoplasma |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Primary Rat Hippocampus Neurons > 1 ml