Learn More
Falcon™ serologische Einwegpipetten aus Polystyrol
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Mit außergewöhnlich scharfen, dunklen, leicht ablesbaren Aufdrucken mit umgekehrter und negativer Graduierung. Corning™ Falcon™ Serologische Einweg-Pipetten aus Polystyrol sind einzeln verpackt in thermogeformten, vollständig aus Kunststoff bestehenden Advantage™ Verpackungen.
Marke:  Falcon™ 357507
118.30 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10189950
  • 257.14 CHF / 1000 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
±3 %
Nicht-pyrogen, ISO 9001: 2000, FDA, 820 CFR
Polystyrol
Für die Verwendung mit Gewebekulturen oder sonstigen nicht-toxischen Lösungen
0.01 ml
1000
±2 %
Grün
Serologische Pipette
Ja
1,5 %
Steril
Ja
0.8 ml
Standard
Einzeln verpackt
2 ml
Ja
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer5068070 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum07/06/2025 Catalog Number357507
Chargennummer4329012 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum21/05/2025 Catalog Number357507
Chargennummer4274021 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum01/02/2025 Catalog Number357507
Chargennummer4154917 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum02/11/2024 Catalog Number357507
Chargennummer4161013 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum07/10/2024 Catalog Number357507
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte
    Aktionscode: 24140
    Gültig bis zum2025-08-24
    Tage
    77
    Stunden
    13
    Minuten
    12
    Sekunden
    8
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    22
    Stunden
    13
    Minuten
    12
    Sekunden
    8
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Falcon™ serologische Einwegpipetten aus Polystyrol > Standardspitze; Farbcode: Grün; Kapazität: 2 ml; Unterteilungen: 0,01 ml; Überfüllvol.: 0,8 ml; 1000/Karton