Learn More
Sartorius™ Pinzette mit Silikonspitze
Für den Einsatz mit Ausgleichsgewichten
Marke: Sartorius™ YAW33
53.84 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Für den Einsatz mit Ausgleichsgewichten
- Verhindert Schäden an der Oberfläche von Gewichten
- Autoklavierbar; empfohlen bei 121 °C
Spezifikation
Je 1 | |
230 mm | |
Pinzetten mit Silikon | |
Pinzetten mit Silikon |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
So finden Sie Ihr richtiges Prüfgewicht
DateigrößeVersion: 284.2 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius™ Pinzette mit Silikonspitze > Länge:230mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur