Learn More
Kartell™ FEACES CONTAINER ST. ML60 (Pack=400)
Einfaches Sammeln und Transportieren von Stuhlproben. Der Kartell™ sterile Fäkalienbehälter enthält einen Löffel, der bei der Handhabung der Probe hilfreich ist.
Marke:  Kartell™ 0269500
Artikelnummer. 10244331
  • 226.00 CHF / 400 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Konzipiert für das Sammeln und Transportieren von Stuhlproben
  • Aus transparentem PS mit PP-Stopfen
  • Enthält einen kleinen Löffel zur Erleichterung der Probenhandhabung
  • Steril
  • CE-Kennzeichnung, IVD-zertifiziert
Spezifikation
Spezifikation
CE/IVD
PP-Stopfen und -Löffel
Steril
55 mm
41 mm
Polystyrol
60 mL
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Kartell™ FEACES CONTAINER ST. ML60 (Pack=400) > CapacityMetric: 60 ml