Learn More
Eppendorf™ Research plus™ Pipettierer mit festem Volumen
GREENER_CHOICE
Beständig gegen chemische, thermische und mechanische Belastungen
Marke:  Eppendorf™ 3124000016
205.07 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15753459
  • 215.86 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Bedienknopf und Abwerfer mit geringer Betätigungskraft sind ergonomisch angeordnet.
  • 4-stellige, vergrößernde Volumenanzeige; Kalibrieranzeige und Einstellöffnung für bestimmte Flüssigkeiten und Volumen; Ultraleichtes PerfectPiston™ Kolbensystem aus chemisch beständigem Fortron™; Schnellverbindungsclip ermöglicht die Entnahme des Unterteils in zwei schnellen Schritten (nicht bei 10 μl-Pipetten); Federbelasteter Spitzenkonus sorgt für festen Sitz der Spitze; Farbe zeigt das Volumen des Pipettierers an
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
± 1.2 %
Grau
Pipette mit festem Volumen
20 μl-Pipettenspitze
Autoklavierbar
20 μl-Pipettenspitze
10 μl
Federbelasteter Spitzenkonus, Abwerfer, graue Betätigungstaste
Name des Produkts
Eppendorf™ Research plus™ Pipettierer mit festem Volumen > Volumen:10 μl; Grau