Learn More
Thermo Scientific™ 9-mm-Braunglasfläschchen mit Schraubgewinde und weiter Öffnung
Praktisch kein Durchdrücken des Septums und verbesserte Versiegelung mit Fläschchen, die mit dem innovativen Advanced Vial Closure System (AVCS) ausgestattet sind.
Marke:  Thermo Scientific™ C4000-V2
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10322185
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
MicroVial mit Micro-V-Konus, braun
12 mm
12 mm
1,4 ml
<4 μl
Abgeschrägte Basis
Schraubverschluss
100 Pk.
9 mm
1 ml
9 mm
Bernsteinfarben
Glas
150 μl Behälter
1,5 ml
1,4 ml
32 mm
9 mm Target DP Fläschchen
Nein
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 9-mm-Braunglasfläschchen mit Schraubgewinde und weiter Öffnung > Klarglas; MicroVial mit Micro-V-Konus; 150 μl-Reservoir; 2 ml/1,5 ml Kapazität
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.