Learn More
Molecular Probes™ Totzell-Apoptose-Kits mit Annexin V für die Durchflusszytometrie
Beurteilen Sie die Zellviabilität mit Totzell-Apoptose-Kits mit Annexin V und konjugierten Fluoreszenzfarbstoffen wie Alexa Fluor 488, FITC, PI, PE, APC und SYTOX Green.
Marke:  Molecular Probes™ V13245
742.70 CHF gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10652071
  • 1114.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Totzell-Apoptose-Kit mit Annexin V Alexa Fluor 488 und Propidiumiodid (PI)
Enthält 5 Fläschchen Annexin V, Alexa Fluor 488 Konjugat (250 µl pro Fläschchen), 1 Fläschchen Propidiumiodid (PI, 100 µl) und 1 Flasche Annexin-Bindungspuffer (5x Lösung, 50 ml).
Im Kühlschrank (2  bis 8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
499, 535/521, 617
Alexa Fluor™ 488, Propidiumiodid
250 assays
Apoptose-Nachweiskit
488
Nasseis
Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2906452 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/07/2024 Catalog NumberV13245
Chargennummer2881050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/03/2024 Catalog NumberV13245
Chargennummer2800336 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/12/2023 Catalog NumberV13245
Chargennummer2674033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/08/2023 Catalog NumberV13245
Chargennummer2544376 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog NumberV13245
Name des Produkts
Molecular Probes™ Totzell-Apoptose-Kits mit Annexin V für die Durchflusszytometrie > 250 Assays