Learn More
Molecular Probes™ Totzell-Apoptose-Kits mit Annexin V für die Durchflusszytometrie
Beurteilen Sie die Zellviabilität mit Totzell-Apoptose-Kits mit Annexin V und konjugierten Fluoreszenzfarbstoffen wie Alexa Fluor 488, FITC, PI, PE, APC und SYTOX Green.
Marke: Molecular Probes™ V35113
760.03 CHF gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Unterscheiden Sie ganz einfach zwischen lebenden, toten und apoptotischen Zellen während der Durchfluss-Zytometrie mit unseren Totzell-Apoptose-Kits mit Annexin V-Konjugaten, einschließlich Alexa Fluor 488, FITC, Propidium-Iodid, PE, APC und SYTOX Green. Diese Konjugate unterscheiden lebende, tote oder apoptotische Zellen durch verschiedene Färbemittel, was für die Bestätigung der Zellviabilität und Apoptose durch multiparametrische Studien unerlässlich ist.
Die Verwendung von Totzellen-Apoptose-Kits mit Annexin V für die Durchflusszytometrie bietet mehrere Vorteile bei Tests für Zellviabilität:Hervorragende Helligkeit
Im Gegensatz zu anderen Annexin V-Kits mit niedrigeren Protein-Konzentrationen oder Reinheitsgraden ist das Alexa Fluor 488 Annexin V-Konjugat für die Durchflusszytometrie optimiert und bietet die stärkste Trennung zwischen apoptotischen und lebenden Zellen. Der Alexa Fluor 488 Farbstoff ist ein überragender, grün fluoreszierender Farbstoff mit einem Spektrum, das dem von Fluorescein (FITC) ähnelt.
Hohe Bindungseffizienz
Annexin V-Konjugate werden aus hochreinem Cys-Annexin hergestellt, was zu einer höheren Bindungseffizienz führt und so wiederum zu einer sehr genauen Charakterisierung des Apoptose-Vorgangs.
Multiparametrisch
Viele Publikationen verlangen mindestens zwei verschiedene Verfahren, um Zellen als apoptotisch zu identifizieren. Dieses Multiparameter-Kit erkennt Phosphatidylserin (PS) an der zytoplasmatischen Oberfläche der Zellmembran und die Membranintegrität mittels Propidiumiodid.
Totzell-Apoptose-Kit mit Annexin V Alexa Fluor 488 und PI
Das Totzell-Apoptose-Kit mit Annexin V Alexa Fluor 488 & Propidiumiodid (PI) (V13241, V13245) wird in der Durchfluss-Zytometrie zur Messung der frühen Apoptose verwendet, indem die Expression von Phosphatidylserin (PS) und die Membrandurchlässigkeit erkannt wird. Wenn Zellen mit Annexin V und Propidiumiodid angefärbt werden, fluoreszieren apoptotische Zellen mit PS-Expression grün (was im FITC-Kanal erkannt werden kann) und hellrot. Tote oder nekrotische Zellen fluoreszieren leuchtend rot und nicht grün, während lebende Zellen weder grün noch rot fluoreszieren.
Totzell-Apoptose-Kit mit Annexin V PE und SYTOX Green
Das Totzell-Apoptose-Kit mit Annexin V PE und SYTOX Green erkennt die PS-Externalisierung in apoptotischen Zellen während der Durchfluss-Zytometrie mittels rekombinantem Annexin V, das mit dem orangefarbenen fluoreszierenden Phycobiliprotein R-PE konjugiert ist, während abgestorbene Zellen mit dem Nukleinsäure-Farbstoff SYTOX Green nachgewiesen werden. Nach der Behandlung mit beiden Sonden fluoreszieren apoptotische Zellen orange, tote Zellen grün und lebende Zellen wenig oder gar nicht. Diese Populationen lassen sich mit einem 488 nm-Laser-Durchflusszytometer leicht in den 530/30 nm und 585/42 nm Bandpassfiltern unterscheiden.
Totzell-Apoptose-Kit mit Annexin V APC und SYTOX Green
Das Totzell-Apoptose-Kit mit Annexin V APC und SYTOX Green erkennt die PS-Externalisierung in apoptotischen Zellen während der Durchfluss-Zytometrie mittels rekombinantem Annexin V, das mit durch roten Laserstrahl angeregtes Allophycocyanin konjugiert ist, während abgestorbene Zellen mit dem Nukleinsäure-Farbstoff SYTOX Green behandelt werden. Apoptotische Zellen werden durch Annexin V-Bindung an externalisierte PS nachgewiesen. Lebende Zellen zeigen wenig oder keine Fluoreszenz, apoptotische Zellen zeigen rote Fluoreszenz und sehr wenig grüne Fluoreszenz, und späte apoptotische Zellen zeigen eine höhere Fluoreszenz von Rot und Orange. Diese Populationen lassen sich problemlos mit Hilfe eines Durchflusszytometers unterscheiden, das sowohl über eine Anregungsquelle von 488 nm als auch über eine Anregungsquelle von 633 nm verfügt (ein Argon-Ionen-Laser und ein HeNe-Laser).
Das Totzell-Apoptose-Kit mit Annexin V FITC und PI
Das Totzell-Apoptose-Kit mit Annexin V FITC und PI erkennt die PS-Externalisierung in apoptotischen Zellen mittels rekombinantem Annexin V, das mit grün-fluoreszierendem FITC-Färbemittel und toten Zellen mit PI konjugiert ist. Nekrotische Zellen, die sich mit PI färben, zeigen eine rote Fluoreszenz. Nach der Behandlung mit beiden Sonden fluoreszieren apoptotische Zellen grün, tote Zellen rot und grün sowie lebende Zellen wenig oder gar nicht.
Spezifikation
Totzell-Apoptose-Kit mit Annexin V APC und SYTOX Green für die Durchflusszytometrie | |
Enthält 1 Fläschchen Annexin V, APC-Konjugat (250 µl), 1 Fläschchen SYTOX Grünfärbemittel (100 µl) und 1 Flasche Annexin-Bindungspuffer (5x Lösung, 15 ml). | |
Im Kühlschrank (2 bis 8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen. | |
503, 650/524, 660 | |
Nasseis | |
Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer |
1 kit | |
Apoptose-Nachweiskit | |
633/635, 488 | |
50 | |
SYTOX Green, APC |