Learn More
Invitrogen™ mirVana™ miRNA Inhibitor, Negative Control #1
mirVana™ miRNA-Inhibitor, Negativkontrolle Nr. 1
Marke:  Invitrogen™ 4464076
422.10 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
448.02 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15157105
  • 672.00 CHF / 5 Nanomol
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
miRNA-Inhibitoren sind kleine, chemisch modifizierte, einzelsträngige RNA-Moleküle, die entwickelt wurden, um endogene miRNA-Moleküle zu binden und zu hemmen und eine funktionelle miRNA-Analyse durch Herunterregelung der miRNA-Aktivität zu ermöglichen.
Wir haben nun die zweite Generation der miRNA-Inhibitoren als mirVana™ miRNA-Inhibitoren lanciert. Die Vorteile:
  • Bessere Leistungsfähigkeit als das vergleichbare Produkt eines anderen Herstellers
  • Maximale und konsistente Effekte in vitro bei niedriger miRNA-Inhibitor-Konzentration
  • Nicht toxisch
  • Ideal für die neuesten Sanger-Inhalte
  • Kann in vitro oder in vivo verwendet werden und zeichnet sich durch Konsistenz über das gesamte Forschungsprojekt aus
    Positiv- und Negativkontrollen sind auch zur Verwendung mit mirVana™ miRNA-Inhibitoren in miRNA-Herunterregulierungsexperimenten verfügbar.
    MirVana™ miRNA-Inhibitor Negativkontrolle Nr. 1
    Die mirVana™ miRNA-Inhibitor Negativkontrolle Nr. 1 ist für die Verwendung als Negativkontrolle für Experimente mit mirVana™ miRNA-Inhibitoren vorgesehen. Die Transfektion dieser Negativkontrolle erfolgt mit der gleichen Methodik wie für die Positivkontrollen (wie mit let-7c-Positivkontrolle) und experimentellen mirVana™ miRNA-Inhibitoren. Verwenden Sie die Target-Expression von mit Negativkontrolle transfizierten Proben als Ausgangsbasis für die Bewertung der Wirkung der Kontrolle und des experimentellen miRNA-Inhibitors auf die Target-Genexpression.
    Inhibitor-Kontrollen der ersten Generation
    Unsere miRNA-Inhibitoren (und -Kontrollen) der ersten Generation, Invitrogen™ Anti-miR™ miRNA-Inhibitoren, weisen im Vergleich zu den neuen mirVana™ miRNA-Inhibitoren eine geringere Spezifität und Potenz sowie eine geringere Strangspezifität auf. Diese Inhibitoren der ersten Generation werden für den Abschluss laufender In-vitro-miRNA-Studien empfohlen. Für neue Forschungen oder In-vivo-Studien empfehlen wir unsere neuen mirVana™ miRNA-Inhibitoren und entsprechenden Kontrollen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei oder unter -20 °C lagern. Nicht in frostfreien Tiefkühlgeräten lagern.
miRNA Mimic
Unkonjugiert
miRNA-Inhibitor
5 nmol
Negativkontrolle
miRNA-Analyse und Analyse nicht-codierender RNA
mirVana™
Gereinigt
Raumtemperatur
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.
    Aktionscode: 24112
    Gültig bis zum2025-06-20
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
  • Invitrogen , ABI Applied Biosystems , Thermo Scientific , Affymetrix eBioscience
    Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.
    Aktionscode: 24108
    Gültig bis zum2025-07-04
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ mirVana™ miRNA Inhibitor, Negative Control #1 > 5 nmol
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.