Learn More
Fisherbrand™ Maxima C Plus Zentrierringe
Zentrierring für die Verwendung mit Maxima C Vakuumpumpen zur Verbindung von zwei Flanschen
Marke:  Fisherbrand™ 701073
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10534002
  • 13.10 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zum Einsatz mit den Vakuumpumpen Modell M2C und M4C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Vakuumpumpe Modelle M8C, M12C und M16C
Edelstahl
Zentrierring
Name des Produkts
Fisherbrand™ Maxima C Plus Zentrierringe > Größe: NW 25; passend für Modelle: M8C, M12C und M16C