Learn More
Oakton™ pH electrode, combination, single junction gel
Combine durability with reliability using the Single-Junction Gel filled pH Electrode.
Marke: Oakton™ 59001-65
80.67 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Epoxy-body housing resists impact.
- Ideal for general purpose lab and field applications.
- Compatible with most brands of pH meters.
- The Ag/AgCl combination reference electrodes have an impact-resistant epoxy body.
- Electrodes provide a fast, stable response and are ideal for prolonged readings.
- Gel-filled design requires virtually no maintenance.
- 127 mm L x 12 mm diameter.
- Maximum 176°F (80°C) temperature.
Spezifikation
BNC-Anschluss | |
Epoxid | |
pH-Elektrode | |
Ag/AgCl Combination | |
5 in. | |
127 mm | |
0,5 in. |
Einzeln | |
80°C (Max.) | |
Für allgemeine Anwendungen und verlängerte Messungen des pH-Werts | |
176°F (Max.) | |
3.3 ft. | |
1 m | |
12 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
5Stunden
9Minuten
54Sekunden
10 -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
35Stunden
9Minuten
54Sekunden
10