Learn More
Oakton™ Elektroden und Sonden für pH 1100 und pH 2100 Messgeräte, pH/ATC Kombinationselektrode, Doppeldiaphragma
Ersatzelektroden
Marke: Oakton™ 35811-72
155.35 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ersatzelektroden
- Die pH-Elektrode ist eine nachfüllbare Doppelkammer mit Glaskörper
- Der Temperaturfühler ist aus Edelstahl 304 und wird für Messungen mit automatischem Temperaturausgleich verwendet
- Mit 3 ft (0.9 m) langem Kabel
- Die “All-in-One”-pH-Elektrode/Temperaturfühler verfügt über ein Epoxidgehäuse und Gelfüllung und ist als Einzel- oder Doppelkammer erhältlich
- Mit einem BNC-Verbinder für pH, einem Cinch-Stecker für Temperatur und einem 30 in (0.8 m) langem Kabel
Spezifikation
BNC/Minitelefon ATC | |
Epoxid | |
0 °C bis 80 °C | |
Gel | |
pH 5, pH 6, pH 510, Ion 510, pH 1100, pH 2100 Messgerät | |
Ag/AgCl | |
36 in. | |
0,47 in. |
Doppel | |
0 bis 12 | |
pH/ATC-Kombinationselektrode | |
Verschmutztes Anlagenwasser und Lösungen mit Schwermetallen oder organischen Stoffen | |
2.5 ft. langes Kabel, Flaschen zur Elektrodenlagerung und Aufbewahrungslösung | |
32 bis 176 °F | |
0.9 m | |
12 mm |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
5Stunden
9Minuten
54Sekunden
21
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Oakton™ Elektroden und Sonden für pH 1100 und pH 2100 Messgeräte, pH/ATC Kombinationselektrode, Doppeldiaphragma > pH/ATC-Kombinationselektrode, Doppel-Diaphragma
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur