Learn More
Cole Parmer Oakton pH-Elektrode
Die Oakton pH-Elektrode ist eine kombinierte pH-Elektrode mit Doppeldiaphragma und Gelfüllung.
Marke:  Cole Parmer 59001-70
110.20 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13273970
  • 116.00 CHF / 1 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Beschreibung
Die Oakton pH-Elektrode ist eine kombinierte pH-Elektrode mit Doppeldiaphragma und Gelfüllung.
  • Das Gehäuse ist stoßfest und somit ideal für allgemeine Labor- und Feldanwendungen.
  • Kompatibel mit den meisten pH-Messgeräten.
  • Die AG/AgCl-Kombinationsbezugselektroden haben ein stoßfestes Epoxidgehäuse.
  • Die Elektroden bieten ein schnelles, stabiles Ansprechverhalten und sind ideal für längere Messungen.
  • Die Ausführung mit Gelfüllung erfordert praktisch keine Wartung.
  • Anwendungen: pH
  • Elektrodentyp: Doppelanschluss
  • Elektrodenkörpermaterial: Epoxid
  • Max. Temperatur: 80 °C
  • Steckverbinder: BNC-Anschluss
  • Länge: 127 mm
  • Durchmesser: 12 mm
Spezifikation
Spezifikation
Zubehör für ionenselektive Elektroden (ISE)
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole Parmer Oakton pH-Elektrode > pH-Elektrode