Learn More
Merck MultiScreen™ 96-Well Assay-Platten für ELISPOT-Assays
Optimale Ergebnisse bei immunologischen ELISPOT-Assays (Enzyme-Linked Immunospot) durch hohes Proteinbindungsvermögen bei geringer Hintergrundfärbung
Marke: Merck MSIPS4W10
Beschreibung
Optimale Ergebnisse bei immunologischen ELISPOT-Assays (Enzyme-Linked Immunospot) durch hohes Proteinbindungsvermögen bei geringer Hintergrundfärbung
- Die Membran-zu-Platte-Abdichtung verhindert den Crosstalk von Reagenzien und begrenzt den optischen Crosstalk. Eine patentierte Unterdrainage sorgt für den Erhalt des Flüssigkeitsvolumens bei Inkubationszeiten von bis zu 21 Tagen
Spezifikation
Standard | |
Hydrophobes PVDF | |
0,45 μm | |
Weiß | |
Acryl | |
Steril | |
ELISPOT-Assays |
Yes | |
8 x 12 | |
MultiScreen | |
MultiScreenHTS-IP Sterile Filterplatte | |
96 | |
0,28cm2 | |
10/Packung |