Learn More
Thermo Scientific™ Temperaturschreiber für Ultratiefkühlgeräte
Zeichnen Sie einen siebentägigen Temperaturverlauf bei bis zu -150 °C auf.
Marke:  Thermo Scientific™ 201240
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10298002
  • 2462.25 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-09-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zeichnen Sie mit den Thermo Scientific™ Temperaturschreibern für Ultratiefkühlgeräte einen siebentägigen Temperaturverlauf bei bis zu -150 °C auf. Die Temperaturschreiber arbeiten mit 6 in. (15 cm)-Diagrammpapier und sind sowohl vor Ort als auch werkseitig installierbar.
Eigenschaften:
  • Sieben-Tage-Temperaturschreiber
  • Funktioniert bis -150 °C.
  • Kundenseitig oder werksseitig installiert
Bestellinformationen:
  • Kundenseitig installierte Einheiten müssen von einem qualifizierten Techniker eingebaut werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Tinten-Datenschreiber, vor Ort installiert
-150 °C
7 Tage
Datenschreiber
TSE/TSD-Serie, Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF
Temperaturschreiber
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Temperaturschreiber für Ultratiefkühlgeräte > Tintenloser Datenschreiber; Kundenseitig installiert; Mit rotem Filz-Datenschreiber und 50 Blatt Diagrammpapier; Werkseitig installiert; Für Forma 900 und 7000, HERAfreeze HFU B-, Revco ExF-/DxF- und TSE-/TSD-Serie