Learn More
Osmiumtetroxid, 4 Gew.%, Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 20816-12-0 | O4Os | 254.23 g/mol
Marke: Thermo Scientific Acros
323.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
OxidationsreagenzSpezifikation
100.0°C | |
20816-12-0, 7732-18-5 | |
Lösung | |
O4Os | |
MFCD00011150 | |
15, 6990 | |
Solubility in water: soluble | |
O=[Os](=O)(=O)=O | |
254.23 | |
254.2 | |
Glasflasche | |
1.0400g/mL |
Osmium tetroxide | |
Gelb | |
10 mL | |
OsO4 | |
01,759; 02,301; 04,361; 05,141; 06,424; 10,290; 12,358; 13,186; 14,235; 15,240; 16,249; 17,236 | |
osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4 | |
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N | |
Osmium(IV)-oxid | |
30318 | |
3.92 to 4.08% | |
1.04 |
Sicherheit und Handhabung
- Osmium tetroxide, 4 wt% solution in water
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467927 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 319010050,319010100 |
A0459556 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 319010050,319010100 |
A0459556 | Analysenzertifikat | 23/04/2024 | 319010050,319010100 |
A0457096 | Analysenzertifikat | 23/04/2024 | 319010050,319010100 |
A0454147 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 319010050,319010100 |