Learn More
QuickFit™ Chromatographiesäule mit Rotaflo™ Absperrhahn
Aus Pyrex™ Borosilikatglas. Die Quickfit™ Chromatographiesäule mit Rotaflo™ Sperrhahn ist mit einem chemisch beständigen Frittenboden aus Glas mit 0 Porosität versehen. Der Absperrhahn aus PTFE ermöglicht die Feinregulierung des Eluentenflusses. Normschliffhülse passend für Quickfit™ Reservoirs.
Marke:  Quickfit CR60/50
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12468836
  • 317.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-10-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Aus Pyrex™ Borosilikatglas.Die Quickfit™ Chromatographiesäule mit Rotaflo™ Absperrhahn ist mit einem chemisch beständigen Frittenboden aus Glas mit 0 Porosität versehen. Der Absperrhahn aus PTFE ermöglicht die Feinregulierung des Eluentenflusses.Normschliffhülse passend für Quickfit™ Reservoirs.
  • Mit Rotaflo™ Hahn aus PTFE zur Feinregulierung des Eluentenflusses
  • Chemisch beständige Sinterglasscheibe mit Porosität 0
  • Normschliffhülse für Quickfit™ Reservoirs
  • Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1/Packung
Chromatography Column
Pyrex™ Borosilikatglas
GP Rotaflo™ Absperrhahn mit 6 mm-Bohrung
40 mm
500 mm
40/38-Buchse
Name des Produkts
QuickFit™ Chromatographiesäule mit Rotaflo™ Absperrhahn > Innendurchmesser: 40 mm; Länge: 500 mm