Learn More
Invitrogen™ Quant-iT™ PicoGreen™ dsDNA Assay-Kits und dsDNA-Reagenzien
Mit dem Quant-iT PicoGreen dsDNA Assay-Kit und PicoGreen dsDNA Reagenz können Sie dsDNA selektiv aus einer Vielzahl von Quellen und sogar in Gegenwart von ssDNA, RNA und freien Nukleotiden erkennen.
Marke: Invitrogen™ P7589
1068.56 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
1391.74 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit den Quant-iT Picogreen dsDNA-Assay-Kits und dsDNA-Reagenzien erzielen Sie präzise und präzise dsDNA-Konzentrationsmessungen über einen breiten dynamischen Bereich. Picogreen Assays sind mit den meisten Mikrotiterplatten-Lesegeräten und Fluorometern kompatibel.
Mit dem PicoGreen dsDNA-Quantifizierungsassay und dem Reagenz können Sie bereits eine geringe Menge von 0,25 pg/ul dsDNA erkennen, selbst wenn ssDNA, RNA und freie Nukleotide vorhanden sind. Der Assay ist über drei Größenordnungen linear und weist nur eine geringe Sequenzabhängigkeit auf, so dass sich DNA aus vielen Quellen, einschließlich genomischer DNA, viraler DNA, Miniprep-DNA oder PCR-Amplifikationsprodukten, genau messen lassen.PicoGreen dsDNA-Quantifizierungsreagenzien sind
• Deutlich empfindlicher als UV-Absorptionsmessungen, was wertvolle Probenmengen spart
• Spezifisch für dsDNA bei Vorhandensein von RNA
• Anwenderfreundlich: Einfach die Farbstoff-Arbeitslösung zur Probe geben, fünf Minuten lang inkubieren und ablesen
• Geeignet für die Verwendung in 96- und 384-Well-Plattenformaten
• Kompatibel mit den meisten fluoreszenzbasierten Mikroplatten-Lesegeräten und -Fluorometern
• Picogreen-nahe Fluoreszenz-Absorptions-/Emissionsmaxima bei 502/523 nm, gebunden an dsDNA
Anwendungen
Das PicoGreen dsDNA-Quantifizierungsreagenz und die Kits eignen sich ideal für PCR-basierte Assays, Microarray-Proben, DNA-Schädigungstests, Enzymaktivitätstests, Quantifizierung genomischer DNA, Messung von dsDNA in komplexen Mischungen und Quantifizierung viraler DNA.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Fluoreszenz | |
Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
1 x 1 ml-Flasche | |
PICOGREEN, Quant-iT | |
1 mL kit |
500/525 | |
200 Assays (2 ml Assayvolumen) | |
50 pg bis 2 µg | |
Quant-iT PicoGreen dsDNA Assaykit | |
Raumtemperatur |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30