Learn More
BD Negativkontrolle für Caspase-Inhibitoren, Z-FA-FMK
Ein Negativkontrolle-Inhibitor, der keine hemmende Wirkung auf die durch Caspasen vermittelte Apoptose hat und nur Cystein-Proteasen hemmen kann
Marke:  BD 550411
Artikelnummer. 15846268
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Mitglieder der Caspase-Familie spielen eine Schlüsselrolle bei Entzündungen und Apoptose von Säugetieren. Z-FA-FMK ist für die Verwendung in zellbasierten In-vivo- und In-vitro-Assays als Negativkontrolle in Assays zur Messung der Apoptose konzipiert.
  • Inhalt: Gefriergetrocknet; in DMSO rekonstituierbar
  • Format: Gereinigt
  • Molekülgewicht: 386 Daltons
  • Lagerungspuffer: Gefriergetrocknet in Dimethylsulfoxid (DMSO)
Mehrfaches Einfrieren/Auftauen des Produkts vermeiden.
Durchflusszytometrie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchflusszytometrie
-20 °C
386
Gereinigt
Gefriergetrocknet in Dimethylsulfoxid
1 mg
Z-FA-FMK
Name des Produkts
BD Negativkontrolle für Caspase-Inhibitoren, Z-FA-FMK > Negativkontrolle für Caspase-Inhibitoren, Z-FA-FMK; 1 mg
Nur für Forschungszwecke.