Learn More
Merck MultiScreen™ 96-Well Assay-Platten für ELISPOT-Assays
Optimale Ergebnisse bei immunologischen ELISPOT-Assays (Enzyme-Linked Immunospot) durch hohes Proteinbindungsvermögen bei geringer Hintergrundfärbung
629.00 CHF - 2370.00 CHF
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Porengröße | 0,45 μm |
Produktlinie | MultiScreen |
Anzahl Wells | 96 |
Produktcode | Marke | Farbe | Material | Sterilität | Membran | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Material | Sterilität | Membran | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10258100
|
Merck
MAHAS4510 |
Durchsichtig | Styrol | Steril | Cellulosemischester |
791.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10146580
|
Merck
MAIPS4510 |
Durchsichtig | ABS-Kunststoff | Steril | Hydrophobes PVDF |
863.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10307473
|
Merck
MSIPN4W50 |
Weiß | ABS-Kunststoff | Unsteril | Hydrophobes PVDF |
2370.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10402362
|
Merck
MSIPS4W10 |
Weiß | Acryl | Steril | Hydrophobes PVDF |
629.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10532844
|
Merck
S2EM004M99 |
Weiß | Acryl | Steril | Hydrophobes PVDF |
661.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10659303
|
Merck
MAIPSWU10 |
Weiß | Acryl | Steril | Hydrophobes PVDF |
798.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Optimale Ergebnisse bei immunologischen ELISPOT-Assays (Enzyme-Linked Immunospot) durch hohes Proteinbindungsvermögen bei geringer Hintergrundfärbung
- Die Membran-zu-Platte-Abdichtung verhindert den Crosstalk von Reagenzien und begrenzt den optischen Crosstalk. Eine patentierte Unterdrainage sorgt für den Erhalt des Flüssigkeitsvolumens bei Inkubationszeiten von bis zu 21 Tagen
Spezifikation
Standard | |
0,45 μm | |
96 | |
ELISPOT-Assays |
8 x 12 | |
MultiScreen | |
0,28 cm2 |