Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ EasyLED Spotlight Plus
The EasyLED Spotlight Plus is an ergonomic and compact LED spot illumination system for stereo microscopy and macroscopy. Power supply included.
Marke: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 600121
Beschreibung
- Professionelle Auflicht- Punktbeleuchtung.
- Die Helligkeitssteuerung ist ergonomisch nah an der Fokussteuerung des Mikroskops platziert.
- Der robuste metallische Lichtkopf emittiert intensive 130lm und ist mit funktional designten, kühlenden Lamellen ausgestattet.
- Sie verhindern, dass das Beleuchtungsobjekt sich unter dem Mikroskop erhitzt.
- Die Lebensdauer umfasst mindestens 50.000 Stunden.
- Es ist das ideale Standardbeleuchtungssystem für Routine-Untersuchungen sowie in der wissenschaftlichen Lehre und Ausbildung.
- Hoher Lichtstrom
- Kompaktes und ergonomisches Design
- Integrierte Steuerung
- Mittels Adapter direkt an Mikroskopstativen montierbar
- Netzteil mit internationalem Clip-Plug-System
- Luftfahrt bewiesene selbsttragende Rohrtechnologie.
- Doppel-Spotlicht mit zwei Lichtköpfen.
- Extra Kontrast mit wechselndem Licht : LED Lichtkopf 1 AN, LED Lichtkopf 2 AN, beide LED Lichtköpfe AN, beide LED Lichtköpfe AUS
Spezifikation
Mikroskopbeleuchtung | |
CE | |
61 x 114 x 107 mm Steuergerät | |
Befestigungsklammer | |
Spannungsversorgung | |
500 mm (inkl. Lichtkopf) | |
130 lm |
LED | |
Doppelbeleuchtungskopf | |
Stereomikroskopie-Beleuchtung | |
50/60 Hz | |
50.000 Stunden | |
Hochleistungs-LED | |
100/240 V |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 8
Videos
-
Schott Lighting and Imaging EasyLED spotlight PLUS
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ EasyLED Spotlight Plus > Bereich (Lux):130lm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur