Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ KL1500HAL Kaltlichtquelle
KL 1500 HAL ist eine farbneutrale, professionelle Halogenlichtquelle für die faseroptische Beleuchtung. Mit dem vollen 150 Watt-Halogen-Spektrum von CRI 100 erhalten Sie eine optimale Leistungsfähigkeit für farbkritische Messungen.
Marke:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 150700
Artikelnummer. 15318735
  • 954.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
CRI 100 bietet die beste Leistungsfähigkeit bei farbkritischen Messungen in biowissenschaftlichen und industriellen Anwendungen:
  • 600 lm Lightflux
  • Hochfrequente Beleuchtung von 20 kHz
  • Optische Schwenkvorrichtung für eine homogene Lichtabgabe
  • Sensorverriegelung an der Lichtleiterbuchse
  • Besonders geräuscharmer Lüfter
  • LCD-Anzeige
  • Filterobjektträger mit zwei Positionen
  • Ein länderspezifisches Netzkabel muss separat bestellt werden
Spezifikation
Spezifikation
Glasfaser-Halogenlichtquelle
CE Certified, B EMC-Class
Stereomikroskopie-Beleuchtung
50/60 Hz
147 mm
1.500 h (ECO); 150 h (BOOST)
200 mm
100/240 V
11.3 in.
Halogen
200 x 286 x 147 mm
Zubehör der Serie KL (flexible Lichtleiter, Schwanenhals, Ringlichter, Lichtlinien usw.)
5.8 in.
Power Supply without Power Cord
7.9 in.
Halogen
150 w
286 mm
Videos
  • Schott - Fiber Optic vs. Direct LED Illumination (EN)
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 3:18
    Loaded: 0.00%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 3:18
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Schott - Fiber Optic vs. Direct LED Illumination (EN)
  • Schott - Fiber Optic vs. Direct LED Illumination (DE)
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 3:18
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 3:18
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Schott - Fiber Optic vs. Direct LED Illumination (DE)
  • Schott - Fiber Optic vs. Direct LED Illumination (FR)
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 3:18
    Loaded: 0.00%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 3:18
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Schott - Fiber Optic vs. Direct LED Illumination (FR)
  • Schott Lighting and Imaging KL1500HAL
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:26
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:26
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Schott Lighting and Imaging KL1500HAL
Name des Produkts
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ KL1500HAL Kaltlichtquelle > Produkttyp: Kaltlichtquelle; Abmessungen (B x T x H): 200 x 286 x 147 mm; Gewicht: ca. 4,2 kg; Betriebszeit der Lampe: 1500 h (im ECO-Modus); Farbtemperatur: 2000 – 3400 K