Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ EasyLED Spotlight Plus
The EasyLED Spotlight Plus is an ergonomic and compact LED spot illumination system for stereo microscopy and macroscopy. Power supply included.
429.00 CHF - 621.00 CHF
Spezifikation
Glühlampentyp | LED |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | CE |
Abmessungen (L x B x H) | 61 x 114 x 107 mm Steuergerät |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Stereomikroskopie-Beleuchtung |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Befestigungsklammer |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15489763
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
600101 |
Mikroskopbeleuchtung |
429.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15499763
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
600121 |
Mikroskopbeleuchtung |
621.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Advanced spot illumination.
- Can be mounted to any microscope stand or pillar.
- Dimming control is ergonomically placed to the focus control of the microscope
- Robust metal light head.
- Equipped with special cooling lamellae that prevent the illuminated object from heating up under the microscope.
- Provide an attractive alternative to conventional cold light sources with fiber optics.
- Single or double lighting head.
- Adapters for all stands plus stand-alone version available.
- Mounting bracket need to be ordered separately.
- Integrated controller.
- Extra contrast with alternating light.
- Wide range power supply.
- International clip plug system.
- Spot Light Plus Double can be controlled individually.
- Aviation proofed-flex and stay technology.
Spezifikation
LED | |
61 x 114 x 107 mm Steuergerät | |
Befestigungsklammer | |
Spannungsversorgung | |
500 mm (inkl. Lichtkopf) | |
100/240 V |
CE | |
Stereomikroskopie-Beleuchtung | |
50/60 Hz | |
50.000 Stunden | |
130 lm |