Learn More
Lab Armor™ Wasserloses Bead-Bad
Wartungsarme und umweltfreundliche Alternative zu Wasserbädern.Diese wasserlosen Bead-Bäder verwenden statt Wasser Metall-Beads und bieten so eine außergewöhnliche Temperaturkonstanz.
Marke: Lab Armor™ 10122-07
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geringer Wartungsaufwand
- Umweltfreundlich – Beads sind recycelbar
- 50 % weniger Stromverbrauch
- Keine Germizide erforderlich
- Die Beads halten Objekte an Ort und Stelle und machen Racks sowie Gewichte überflüssig
- Das Bad ist stets einsatzbereit, sodass keine Aufwärmzeiten mehr erforderlich sind
- Betrieb ist sicherer als Ölbäder
- Trockenes, inertes, nicht toxisches Aluminiumoxid sorgt für einen gefahrlosen Betrieb sowie eine gefahrlose Entleerung, Reinigung und Nachfüllung
- Beads haben eine hohe Wärmeleitfähigkeit: ± 180 °C
- Beads mit einem Durchmesser von 5 bis 8 mm
Spezifikation
Wasserfreies Bad mit Beads | |
6 l | |
Erhitzen einer Vielzahl von Proben und Behältern, einschließlich Multi-Well-Platten, Petrischalen und offenen Proben in jedem Winkel. Beads können auch in Behältern für Tiefkühlgeräte, Öfen und Inkubatoren eingesetzt werden. | |
220 V |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lab Armor™ Wasserloses Bead-Bad > Wasserloses Bead-Bad; Kapazität:6 L
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur