Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ KL 1600 LED-Kaltlichtquelle
Eine LED-gesteuerte Lichtquelle mit mehreren LEDs, die eine attraktive Alternative zu herkömmlichen Halogen-Kaltlichtquellen darstellt. Die Helligkeit entspricht einer 150-Watt-Halogenlampe und eignet sich daher ideal als leistungsstarkes Beleuchtungssystem für alle modernen Stereomikroskope.
Marke:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 150600
Artikelnummer. 12626203
  • 990.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 680LM Lightflux
  • Schlankes ergonomisches Design
  • Patentierter Motor mit weißem Licht
  • Kontinuierliche Abdunklung von 0 – 100 %
  • Filterobjektträger mit zwei Positionen
  • Stromversorgung mit großer Reichweite
  • Ein länderspezifisches Netzkabel muss separat bestellt werden
Spezifikation
Spezifikation
Kaltlichtquelle aus Glasfaser
CE
Stereomikroskopie-Beleuchtung
47/63 Hz
137 mm
50.000 Stunden
114 mm
90/264 V
231 mm
Mehrere LEDs
114 x 231 x 137 mm
Zubehör der Serie KL (flexible Lichtleiter, Schwanenhals, Ringlichter, Lichtlinien usw.)
5.4 in.
Stromversorgung
4.5 in.
LED
9.1 in.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ KL 1600 LED-Kaltlichtquelle > Produkttyp: Kaltlichtquelle; Abmessungen (B x T x H): 114 x 231 x 137 mm; Gewicht: ca. 2,45 kg; Betriebszeit der Lampe: 50 000 h; Farbtemperatur: ca. 5600 K