Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Dispenser
Dosieren Sie Flüssigkeiten aus Reagenzflaschen mit Dispensern, die eine überlegene chemische und thermische Beständigkeit und ein ergonomisches Designbieten, das Ermüdungserscheinungen am Arbeitsplatz verhindert.
Marke:  Thermo Scientific™ 4421160
389.31 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11488409
  • 624.00 CHF / 1 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Dosieren Sie Flüssigkeiten aus Reagenzienflaschen mit Thermo Scientific™ Finnpipette™ Dispensern
Eigenschaften:
  • Hervorragende chemische und thermische Beständigkeit
  • Vollständig autoklavierbar†
  • Präzises selbstverriegelndes Volumeneinstellsystem
  • Dosierkopf-Verschlusskappe verhindert Tropfen
  • Ergonomische Bauweise verhindert Ermüdungserscheinungen beim Arbeiten
  • Ansaugschlauch mit Gewinde für blasenfreies Ansaugen
Hinweis:
Beschränkungen umfassen Flusssäure sowie Flüssigkeiten, die Halar oder FEP angreifen, und Hastelloy-Suspensionen, da feste Partikel die Ventile blockieren können.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analoger Flaschenaufsatzspender
Reichweite: 5 - 30ml, ± 180 ul
5,0 bis 30,0 ml
Individuelles Kalibrierungszertifikat mit Seriennummer
1
60 ul
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Dispenser > Bereich:5 bis 30 ml
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten. Anmerkung: Nicht auf Heizplatten verwenden.