Learn More
Fisherbrand™ Deckglas aus Borosilikatglas, Nr. 1.5
Aus Borosilikatglas. Die quadratischen Fisherbrand™ Deckgläser aus Borosilikatglas sind in verschiedenen Größen lieferbar. Bruchsicher in Kunststoff verpackt.
Marke:  Fisherbrand™ MCS22222
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12333128
  • 4.05 CHF / 200 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus durchsichtigem Natronglas
  • Keine Abweichungen bezüglich Schnitt, Stärke und Maß
  • Frei von Blasen und Fehlern
Spezifikation
Spezifikation
Deckglas
Kalknatronglas
22 mm
200/Packung
Quadratisch
22 mm
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm)
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Deckglas aus Borosilikatglas, Nr. 1.5 > Quadratische Deckgläser aus Glas; Größe (L x B): 22 x 22 mm; Dicke 0,13 bis 0,17 mm