Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ mRNA DIRECT™ Reinigungskit
Entwickelt für die einfache und schnelle Isolierung reiner, intakter polyadenylierter (polyA) mRNA direkt aus dem Rohlysat tierischer und pflanzlicher Zellen und Gewebe.
Marke:  Invitrogen™ 61012
1599.80 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10563755
  • 1770.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: 10 ml Dynabeads Oligo (dT)25, 60 ml Lyse-/Bindungspuffer, 120 ml Waschpuffer A, 60 ml Waschpuffer B, 15 ml 10 mM Tris-HCl (Elutionspuffer); enthält genügend Reagenzien für 40 Standard-Isolierungen.
Beschreibung
Beschreibung
Die isolierte mRNA eignet sich für alle Folgeanwendungen.
  • Schnell: 15-minütiges Verfahren ergibt reine, intakte mRNA
  • Hochreine mRNA-Isolation: Die beste Wahl vor der cDNA-Synthese
  • Empfindliche mRNA-Isolation: Ermöglicht cDNA-Synthese und cDNA-Bibliothekserstellung aus äußerst kleinen Ausgangsproben (ermöglicht die cDNA-Bibliothekserstellung aus einer einzigen Zelle).
  • Endprodukt: mRNA
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, RNA-Extraktion, mRNA-Isolierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Automation Scripts
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3043147 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number61012
Chargennummer3149114 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number61012
Chargennummer2793369 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number61012
Chargennummer2840184 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number61012
Chargennummer3041731 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number61012
Name des Produkts
Invitrogen™ Dynabeads™ mRNA DIRECT™ Reinigungskit > 10 ml