Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ mRNA DIRECT™ Reinigungskit
Entwickelt für die einfache und schnelle Isolierung reiner, intakter polyadenylierter (polyA) mRNA direkt aus dem Rohlysat tierischer und pflanzlicher Zellen und Gewebe.
1308.00 CHF - 1832.00 CHF
Spezifikation
Isolation Technology | Magnetic Bead |
---|---|
Endprodukttyp | mRNA |
Versandbedingung | Raumtemperatur |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10190723
|
Invitrogen™
61011 |
5 ml |
1308.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10563755
|
Invitrogen™
61012 |
10 ml |
1832.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Die isolierte mRNA eignet sich für alle Folgeanwendungen.
- Schnell: Ein 15-minütiges Verfahren ergibt reine, intakte mRNA.
- Hochreine mRNA-Isolation: Die beste Wahl vor der cDNA-Synthese
- Empfindliche mRNA-Isolation: Ermöglicht cDNA-Synthese und cDNA-Bibliothekserstellung aus äußerst kleinen Ausgangsproben (ermöglicht die cDNA-Bibliothekserstellung aus einer einzigen Zelle).
- Endprodukt: mRNA
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, RNA-Extraktion, mRNA-Isolierung
Spezifikation
Magnetic Bead | |
mRNA | |
Raumtemperatur |