Learn More
Invitrogen™ Lysis/Binding Buffer for Dynabeads™ mRNA Purification Kits
Dieser Lyse-/Bindungspuffer ist in den folgenden Dynabeads™ mRNA-Aufreinigungskits enthalten.
Marke:  Invitrogen™ A33562
Artikelnummer. 15622809
  • 226.00 CHF / 60 Milliliter
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Dieser Lyse-/Bindepuffer ist in den folgenden Dynabeads™ mRNA-Aufreinigungskits enthalten: Kat.- Nr. 61011, 61012 und 61021. Sie sind für Anwendungen, die mehr Lyse-/Bindungspuffer benötigen als im Kit enthalten sind, separat erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 x 60 ml, lagern (bei 2 °C bis 8 °C)
Dynabeads™
1 x 60 ml
Raumtemperatur
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2819382 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA33562
Chargennummer2854997 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberA33562
Chargennummer2921868 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberA33562
Chargennummer2963197 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberA33562
Chargennummer2925693 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberA33562
Name des Produkts
Invitrogen™ Lysis/Binding Buffer for Dynabeads™ mRNA Purification Kits > 1 x 60 ml, bei 2 bis 8 °C lagern