Learn More
Thermo Scientific™ DNAPac™ PA100 Oligonukleotid HPLC-Säulen
Mit starkem Anionenaustausch-Harz für die Hochauflösungsanalyse und Reinigung synthetischer und modifizierter Oligonukleotide.
669.87 CHF - 7667.71 CHF
Spezifikation
Max. Druck | 4000 psi (275 bar) |
---|---|
Partikelgröße | 13 μm |
pH | 2 bis 12,5 |
Porengröße | Nicht porös |
Menge | Each |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11361723
![]() |
Thermo Scientific™
043010 |
250 mm | 4 mm |
1362.39 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11371723
|
Thermo Scientific™
043011 |
250 mm | 9 mm |
2755.74 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15510224
|
Thermo Scientific™
088761 |
50 mm | 2 mm |
911.11 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11381723
|
Thermo Scientific™
043018 |
50 mm | 4 mm |
669.87 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15500224
|
Thermo Scientific™
088760 |
250 mm | 2 mm |
2458.96 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15590214
![]() |
Thermo Scientific™
088759 |
250 mm | 22 mm |
7667.71 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15540224
|
Thermo Scientific™
088764 |
50 mm | 9 mm |
1299.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15550224
|
Thermo Scientific™
088765 |
50 mm | 22 mm |
2526.89 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Dionex™ DNAPac™ PA100 Säulen für Oligonukleotide verfügen über ein starkes Anionenaustausch-Harz für die hochauflösende Analyse und Reinigung synthetischer und modifizierter Oligonukleotide.
- 13 μm pellikulares, nicht poröses Polymerharz mit gebundenen MicroBeads™ mit funktionellem quaternären Amin
- Geeignet für die Auflösung von Oligonukleotiden im Größenbereich von n oder n-1
- Löst Oligonukleotide mit sekundären Strukturen auf
- Kompatibel mit Lösungsmittel, hohen pH-Werten und hohen Temperaturen
- Analysiert klinische Proben auf Phosphorothioat-Basis
- Ermöglicht ein einfaches Scale-Up
Spezifikation
4000 psi (275 bar) | |
2 bis 12,5 | |
Each | |
Quaternäres Ammonium |
13 μm | |
Nicht porös | |
90 °C | |
Ionenaustausch |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.