Learn More
Thermo Scientific™ DNAPac™ PA100 Oligonukleotid HPLC-Säulen
Mit starkem Anionenaustausch-Harz für die Hochauflösungsanalyse und Reinigung synthetischer und modifizierter Oligonukleotide.
Marke:  Thermo Scientific™ 088760
2563.19 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15500224
  • 2580.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Beschreibung
Thermo Scientific™ Dionex™ DNAPac™ PA100 Säulen für Oligonukleotide verfügen über ein starkes Anionenaustausch-Harz für die hochauflösende Analyse und Reinigung synthetischer und modifizierter Oligonukleotide.
  • 13 μm pellikulares, nicht poröses Polymerharz mit gebundenen MicroBeads™ mit funktionellem quaternären Amin
  • Geeignet für die Auflösung von Oligonukleotiden im Größenbereich von n oder n-1
  • Löst Oligonukleotide mit sekundären Strukturen auf
  • Kompatibel mit Lösungsmittel, hohen pH-Werten und hohen Temperaturen
  • Analysiert klinische Proben auf Phosphorothioat-Basis
  • Ermöglicht ein einfaches Scale-Up
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
1,5 ml/min
4000 psi (275 bar)
2 bis 12,5
Each
Quaternäres Ammonium
Nicht poröses Polymerharz
Ionenaustausch
Responsibly packaged
2 mm
250 mm
13 μm
Nicht porös
90 °C
DNAPac
Ionenaustausch
Bio-LC
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ DNAPac™ PA100 Oligonukleotid HPLC-Säulen >
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.