Learn More
Thermo Scientific™ DNAPac™ PA100 Oligonukleotid HPLC-Säulen
Mit starkem Anionenaustausch-Harz für die Hochauflösungsanalyse und Reinigung synthetischer und modifizierter Oligonukleotide.
Marke:  Thermo Scientific™ 043011
2742.03 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11371723
  • 2890.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Beschreibung
Thermo Scientific™ Dionex™ DNAPac™ PA100 Säulen für Oligonukleotide verfügen über ein starkes Anionenaustausch-Harz für die hochauflösende Analyse und Reinigung synthetischer und modifizierter Oligonukleotide.
  • 13 μm pellikulares, nicht poröses Polymerharz mit gebundenen MicroBeads™ mit funktionellem quaternären Amin
  • Geeignet für die Auflösung von Oligonukleotiden im Größenbereich von n oder n-1
  • Löst Oligonukleotide mit sekundären Strukturen auf
  • Kompatibel mit Lösungsmittel, hohen pH-Werten und hohen Temperaturen
  • Analysiert klinische Proben auf Phosphorothioat-Basis
  • Ermöglicht ein einfaches Scale-Up
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
1 ml/min
250 mm
pH 2 bis 12,5; 100 % kompatibel mit gängigen organischen Lösungsmitteln; ionische Eluenten: Chlorid, Acetat oder Bromid in Lithium, Natrium- oder Ammoniumform
2 bis 12,5
Each
Quaternäres Ammonium
Sphärisches, nicht poröses Polymer
Ionenaustausch
Bio-LC
9 mm
ASRS, DX-500 BioLC Chromatographiesystem
4000 psi (275 bar)
13 μm
Nicht porös
90 °C
DNAPac
Ionenaustausch
Analysesäule
Responsibly packaged
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer002889 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number043011
Chargennummer002874 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number043011
Chargennummer002876 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number043011
Chargennummer002899 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number043011
Chargennummer002875 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number043011
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ DNAPac™ PA100 Oligonukleotid HPLC-Säulen > Länge: 250 mm; ID: 9,0 mm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.