Learn More
Thermo Scientific™ DNAPac™ PA100 Oligonukleotid HPLC-Säulen
Mit starkem Anionenaustausch-Harz für die Hochauflösungsanalyse und Reinigung synthetischer und modifizierter Oligonukleotide.
Marke: Thermo Scientific™ 088759
7629.56 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Dionex™ DNAPac™ PA100 Säulen für Oligonukleotide verfügen über ein starkes Anionenaustausch-Harz für die hochauflösende Analyse und Reinigung synthetischer und modifizierter Oligonukleotide.
Erzielen Sie eine Auflösung für Oligonukleotide im Größenbereich von n oder n-1
- Lösen Sie Oligonukleotide mit sekundären Strukturen auf
Spezifikation
Präparativsäule, Standard | |
250 mm | |
13 μm | |
Nicht porös | |
90 °C | |
DNAPac | |
Ionenaustausch | |
Bio-LC |
22 mm | |
4000 psi (275 bar) | |
2 bis 12,5 | |
Each | |
Quaternäres Ammonium | |
Sphärisches, nicht poröses Polymer | |
Ionenaustausch | |
Responsibly packaged |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.