Learn More
Thermo Scientific™ DNAPac™ PA100 Oligonukleotid HPLC-Säulen
Mit starkem Anionenaustausch-Harz für die Hochauflösungsanalyse und Reinigung synthetischer und modifizierter Oligonukleotide.
Marke:  Thermo Scientific™ 043018
666.54 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11381723
  • 702.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Beschreibung
Thermo Scientific™ Dionex™ DNAPac™ PA100 Säulen für Oligonukleotide verfügen über ein starkes Anionenaustausch-Harz für die hochauflösende Analyse und Reinigung synthetischer und modifizierter Oligonukleotide.
  • 13 μm pellikulares, nicht poröses Polymerharz mit gebundenen MicroBeads™ mit funktionellem quaternären Amin
  • Geeignet für die Auflösung von Oligonukleotiden im Größenbereich von n oder n-1
  • Löst Oligonukleotide mit sekundären Strukturen auf
  • Kompatibel mit Lösungsmittel, hohen pH-Werten und hohen Temperaturen
  • Analysiert klinische Proben auf Phosphorothioat-Basis
  • Ermöglicht ein einfaches Scale-Up
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Vorsäulen
ASRS, DX-500 BioLC Chromatographiesystem
4000 psi (275 bar)
2 bis 12,5
Each
Quaternäres Ammonium
Polymerharz
Ionenaustausch
Bio-LC
4 mm
50 mm
13 μm
Nicht porös
90 °C
DNAPac
Ionenaustausch
Vorsäule
Responsibly packaged
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents Product Certifications
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer006789 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number043018
Chargennummer006791 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number043018
Chargennummer006841 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number043018
Chargennummer006787 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number043018
Chargennummer006797 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number043018
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ DNAPac™ PA100 Oligonukleotid HPLC-Säulen > Länge: 50 mm; ID: 4,0 mm
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.