Learn More
Thermo Scientific™ DNAPac™ PA100 Oligonukleotid HPLC-Säulen
Mit starkem Anionenaustausch-Harz für die Hochauflösungsanalyse und Reinigung synthetischer und modifizierter Oligonukleotide.
Marke: Thermo Scientific™ 088761
913.12 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Dionex™ DNAPac™ PA100 Säulen für Oligonukleotide verfügen über ein starkes Anionenaustausch-Harz für die hochauflösende Analyse und Reinigung synthetischer und modifizierter Oligonukleotide.
- 13 μm pellikulares, nicht poröses Polymerharz mit gebundenen MicroBeads™ mit funktionellem quaternären Amin
- Geeignet für die Auflösung von Oligonukleotiden im Größenbereich von n oder n-1
- Löst Oligonukleotide mit sekundären Strukturen auf
- Kompatibel mit Lösungsmittel, hohen pH-Werten und hohen Temperaturen
- Analysiert klinische Proben auf Phosphorothioat-Basis
- Ermöglicht ein einfaches Scale-Up
Spezifikation
Vorsäulen | |
ASRS, DX-500 BioLC Chromatographiesystem | |
4000 psi (275 bar) | |
2 bis 12,5 | |
Each | |
Quaternäres Ammonium | |
Vorsäule |
2 mm | |
50 mm | |
13 μm | |
Nicht porös | |
90 °C | |
Ionenaustausch | |
Nukleinsäure/Anionenaustausch |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.