Learn More
Thermo Scientific™ DNAPac™ PA100 Oligonukleotid HPLC-Säulen
Mit starkem Anionenaustausch-Harz für die Hochauflösungsanalyse und Reinigung synthetischer und modifizierter Oligonukleotide.
Marke: Thermo Scientific™ 043010
1294.27 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Dionex™ DNAPac™ PA100 Säulen für Oligonukleotide verfügen über ein starkes Anionenaustausch-Harz für die hochauflösende Analyse und Reinigung synthetischer und modifizierter Oligonukleotide.
- 13 μm pellikulares, nicht poröses Polymerharz mit gebundenen MicroBeads™ mit funktionellem quaternären Amin
- Geeignet für die Auflösung von Oligonukleotiden im Größenbereich von n oder n-1
- Löst Oligonukleotide mit sekundären Strukturen auf
- Kompatibel mit Lösungsmittel, hohen pH-Werten und hohen Temperaturen
- Analysiert klinische Proben auf Phosphorothioat-Basis
- Ermöglicht ein einfaches Scale-Up
Spezifikation
Analysesäule | |
1 ml/min | |
250 mm | |
pH 2 bis 12,5; 100 % kompatibel mit gängigen organischen Lösungsmitteln; ionische Eluenten: Chlorid, Acetat oder Bromid in Lithium, Natrium- oder Ammoniumform | |
2 bis 12,5 | |
Each | |
Quaternäres Ammonium | |
Sphärisches, nicht poröses Polymer | |
Ionenaustausch | |
Bio-LC |
4 mm | |
ASRS, DX-500 BioLC Chromatographiesystem | |
4000 psi (275 bar) | |
13 μm | |
Nicht porös | |
90 °C | |
DNAPac | |
Ionenaustausch | |
Analysesäule | |
Responsibly packaged |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.