Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Verdünner-/Dispenser-Spritzen für V6-Pumpen
Für bessere Leistung und überragende Qualität. Trajan Scientific and Medical Diluter/Dispenser Spritzen für V6 Pumpen verfügen über das Wissen und die Erfahrung, die bei der Herstellung einer SGE-Spritze erforderlich sind.
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 008596
Descripción
- Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
- Genaue und reproduzierbare Injektionen
- Verdünner-/Dispenser-Spritze für V6-Pumpen
Especificaciones
60 mm Hub, 1/4 Zoll - 28 UNF Gewindeanschluss, 4.8 mm-Bohrung im Kolben | |
2.5 ml | |
V6 Pumpe |
Sugerencias de productos
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.