Learn More
SGE™ eVol™ Automatisierte analytische Spritze, handgeführt
Verbessert den Arbeitsablauf im Labor
Brand:  SGE™ 2910022
 View more versions of this product
Product Code. 12947586
  • 96.90 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
Evol™ ist die Kopplung von zwei Präzisionsgeräten — eines digital gesteuerten elektronischen Antriebs und einer XCHANGE™-fähigen (zum Patent angemeldet) Analysespritze. Die XCHANGE™-Analysespritzen können einfach und schnell gewechselt werden, sodass sie einzelnen Flüssigkeiten und Methoden zugeordnet werden können und gleichzeitig eine Kreuzkontamination der Reagenzien verhindert werden kann.
  • Ein digital gesteuertes Positive-Displacement-Dispensiersystem
  • Programmierbar — ermöglicht anwenderunabhängige Liquid-Handling-Verfahren
  • Einfache Kalibrierung zur Gewährleistung einer präzisen Abgabe
  • Speichert Kalibrierungsfaktoren für bis zu zehn XCHANGE™-Spritzen
  • Benutzeroberfläche mit Touch Wheel
  • Vollfarbbildschirm
Anwendungen:
  • Vorbereitung von Kalibrierstandards
  • Hinzufügen von internen Standards
  • Präzises Spenden nicht wässriger Flüssigkeiten
  • Probenverdünnung
Specifications
Specifications
25 G
0.2 mm
0.5 mm
1,96 in.
Je
Kegel
0.007 Zoll
0.019 Zoll
Vorbereitung von Kalibrierstandards, Ergänzung interner Standards
eVol Analyse 25 ga
50 μl
eVol Automatisierte Spritze
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
SGE™ eVol™ Automatisierte analytische Spritze, handgeführt > Autosampler-Spritze; 50 μl; 0.2 mm ID; abgeflachte Spitze